Få mere at vide
3-Fluorobenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 10696514 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10696514 5 g Glasflaske 5g
10152720 25 g Glasflaske 25g
10162720 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696514 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 455-38-9 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-38-9
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.11
MDL nummer MFCD00002489
InChI nøgle MXNBDFWNYRNIBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro, meta-fluorobenzoic acid, benzoic acid, m-fluoro, 3-fluoro-benzoic acid, 3-fluorobenzoicacid, pubchem3480, 3-fluorobenzoic acid, ksc235q1b, paragos 390192
PubChem CID 9968
ChEBI CHEBI:20021
IUPAC navn 3-fluorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121°C to 125°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09, 333
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in pyridine
Formel vægt 140.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.