Få mere at vide
3-Fluorobenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11497827
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497827 25 g 25g
11407837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16511.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 455-38-9 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Anvendes til fremstilling af regulering af phenolsyresyntese i Bacillus subtilis. Anvendes også til bakteriel decarboxylering af o-phthalsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til forberedelse af regulering af phenolsyresyntese i Bacillus subtilis. Anvendes også til bakteriel decarboxylering af o-phthalsyrer.
Opløselighed Meget opløselig i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-38-9
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.11
MDL nummer MFCD00002489
InChI nøgle MXNBDFWNYRNIBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro, meta-fluorobenzoic acid, benzoic acid, m-fluoro, 3-fluoro-benzoic acid, 3-fluorobenzoicacid, pubchem3480, 3-fluorobenzoic acid, ksc235q1b, paragos 390192
PubChem CID 9968
ChEBI CHEBI:20021
IUPAC navn 3-fluorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Tæthed 1.474
Mængde 25 g
Beilstein 1906920
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 140.11
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluorobenzoic acid