Få mere at vide
3-Fluorbenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11494767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494767 1 g 1g
11404777 5 g 5g
11414777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21247.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 768-35-4 | C6H6BFO2 | 139,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-35-4
Molekylær formel C6H6BFO2
Molekylvægt (g/mol) 139.92
MDL nummer MFCD00236042
InChI nøgle KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733986
IUPAC navn (3-fluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 212 °C til 215 °C
Mængde 1 g
Beilstein 3030632
Formel vægt 139.92
Procent renhed 97%