Få mere at vide
3-Fluorobenzaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 10477110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477110 10 mL Glasflaske 10ml
10245440 50 mL Glasflaske 50ml
10444785 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119330100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-48-4 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-48-4
Molekylær formel C7H5FO
Molekylvægt (g/mol) 124.11
MDL nummer MFCD00003348
InChI nøgle PIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro, 3'-fluoro-benzaldehyde, 3-fluoro-benzaldehyde, meta-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-fluoro, 3-fc6h4cho, 3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro benzaldehyde, pubchem3477
PubChem CID 68009
IUPAC navn 3-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzaldehyde
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 66°C to 68°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 56°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CHO
Brydningsindeks 1.5170 to 1.519
Mængde 10 mL
Beilstein 07, II, 177
Specifik vægtfylde 1.17
Formel vægt 124.11
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.