Få mere at vide
3-fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480223
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480223 250 g 250g
11460223 10 g 10g
11470223 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480223 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11396.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-48-4 | C7H5FO | 124.114 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-48-4
Molekylær formel C7H5FO
Molekylvægt (g/mol) 124.114
MDL nummer MFCD00003348
InChI nøgle PIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro, 3'-fluoro-benzaldehyde, 3-fluoro-benzaldehyde, meta-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-fluoro, 3-fc6h4cho, 3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro benzaldehyde, pubchem3477
PubChem CID 68009
IUPAC navn 3-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzaldehyde
Tæthed 1.174
Kogepunkt 173°C
Flammepunkt 56°C (132°F)
Brydningsindeks 1.519
Mængde 250 g
FN nummer UN1989
Beilstein 970178
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 124.11
Procent renhed 97%