Få mere at vide
3-fluoranisol, 99%
Artikelnummer. 11454333
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454333 50 g 50g
11444333 10 g 10g
11349489 25 g 25g
11464333 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11454333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10931.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 456-49-5 | C7H7FO | 126,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-49-5
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00000335
InChI nøgle MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
PubChem CID 9975
IUPAC navn 1-fluor-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoroanisole
Smeltepunkt -35 °C
Kogepunkt 158 °C til 159 °C
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1858895
Formel vægt 126.13
Procent renhed 99%