Få mere at vide
3-Fluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10731641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10731641 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10731641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171890250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoroanisole
Navn note 99%
CAS 456-49-5
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -35.0°C
Farve Colorless to Straw-Yellow
Tæthed 1.1040g/mL
Kogepunkt 158.0°C (743.0 mmHg)
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H7FO
Lineær formel FC6H4OCH3
Brydningsindeks 1.4876 to 1.4896
MDL nummer MFCD00000335
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.104
Synonym 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
InChI nøgle MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(F)=C1
IUPAC navn 1-fluoro-3-methoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 126.13
PubChem CID 9975
Formel vægt 126.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoroanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.