Få mere at vide
3-Fluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432132 5 g 5g
10469300 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432132 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
May darken on storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-49-5
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00000335
InChI nøgle MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
PubChem CID 9975
IUPAC navn 1-fluoro-3-methoxybenzene
SMIL COC1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoroanisole
Smeltepunkt -35.0°C
Tæthed 1.1040g/mL
Kogepunkt 158.0°C (743.0 mmHg)
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel FC6H4OCH3
Brydningsindeks 1.4876 to 1.4896
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.104
Formel vægt 126.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoroanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.