Få mere at vide
3-fluoranilin, 98+%
Artikelnummer. 11462337
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462337 500 g 500g
11442337 25 g 25g
11452337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14228.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 372-19-0 | C6H6FN | 111,119 g/mol
3-Fluoroanilin anvendes til fremstilling af eddikesyre-(3-fluoranilid) ved at reagere med eddikesyreanhydrid. Ydermere tjener det som et reagens ved fremstillingen af radamidanaloger som Grp94-hæmmere, som har potentiale til at være antitumormidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-fluoranilin anvendes til fremstilling af eddikesyre-(3-fluor-anilid) ved at reagere med eddikesyreanhydrid. Ydermere tjener det som et reagens ved fremstillingen af radamidanaloger som Grp94-hæmmere, som har potentiale til at være antitumormidler.
Opløselighed
Blandbar med ethanol og ethylether. Let blandbar med chloroform og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-19-0
Molekylær formel C6H6FN
Molekylvægt (g/mol) 111.119
MDL nummer MFCD00007758
InChI nøgle QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
PubChem CID 9742
ChEBI CHEBI:27873
IUPAC navn 3-fluoranilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoroaniline
Tæthed 1.156
Kogepunkt 186 °C til 187 °C
Flammepunkt 77 °C (170 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.544
Mængde 500 g
FN nummer UN2941
Beilstein 1305471
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og ethylether. Let blandet med kloroform og vand.
Formel vægt 111.12
Procent renhed ≥98%