Få mere at vide
3-fluoranilin, 98+%
Beskrivelse
3-Fluoroanilin anvendes til fremstilling af eddikesyre-(3-fluoranilid) ved at reagere med eddikesyreanhydrid. Ydermere tjener det som et reagens ved fremstillingen af radamidanaloger som Grp94-hæmmere, som har potentiale til at være antitumormidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-fluoranilin anvendes til fremstilling af eddikesyre-(3-fluor-anilid) ved at reagere med eddikesyreanhydrid. Ydermere tjener det som et reagens ved fremstillingen af radamidanaloger som Grp94-hæmmere, som har potentiale til at være antitumormidler.
Opløselighed
Blandbar med ethanol og ethylether. Let blandbar med chloroform og vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoroaniline |
| Tæthed | 1.156 |
| Kogepunkt | 186 °C til 187 °C |
| Flammepunkt | 77 °C (170 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.544 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2941 |
| Beilstein | 1305471 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ethanol og ethylether. Let blandet med kloroform og vand. |
| Vis mere |