Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3′-Fluoroacetophenone |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.1200g/mL |
| Kogepunkt | 81.0°C (9.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 80°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Show More |