Få mere at vide
3'-Fluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10636242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636242 1 g Glass bottle 1g
10646242 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204440010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 455-36-7
Molekylær formel C8H7FO
Molekylvægt (g/mol) 138.14
MDL nummer MFCD00000338
InChI nøgle HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 9967
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3′-Fluoroacetophenone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 81.0°C (9.0 mmHg)
Flammepunkt 80°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel FC6H4COCH3
Brydningsindeks 1.5080 to 1.5100
Mængde 1 g
Beilstein 07, III, 961
Specifik vægtfylde 1.12
IUPAC navn 1-(3-fluorophenyl)ethanone
Formel vægt 138.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid