Få mere at vide
3'-Fluoracetophenon, 97%
Artikelnummer. 11499253
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499253 5 g 5g
11409263 25 g 25g
11419263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11733.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 455-36-7 | C8H7FO | 138,14 g/mol
3'-Fluoroacetophenon bruges som råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3 -Fluoroacetophenon bruges som råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
′
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation under brug. Brug kun i et kemisk stinkskab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-36-7
Molekylær formel C8H7FO
Molekylvægt (g/mol) 138.14
MDL nummer MFCD00000338
InChI nøgle HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 9967
IUPAC navn 1-(3-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Fluoroacetophenone
Smeltepunkt -3 °C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 80 °C til 81 °C (9 mmHg)
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Brydningsindeks 1.509
Mængde 5 g
Beilstein 907041
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 138.14
Procent renhed ≥98%