Få mere at vide
3-fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10411528 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10411528 5 g 5g
10267647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411528 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430320050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 159020-59-4 | Molekylær formel: C7H5BF4O2 | Molekylvægt: 207,92 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159020-59-4
Molekylær formel C7H5BF4O2
Molekylvægt (g/mol) 207.92
MDL nummer MFCD06657735
InChI nøgle WEMCWZGCSRGJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene boronic acid, 5-fluoro-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2783192
IUPAC navn [3-fluor-5-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 178,0 °C til 180,0 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 207.92
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Fluoro-5-trifluoromethylphenyl)boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.