Få mere at vide
3-fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267647 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10267647 1 g 1g
10411528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10267647 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430320010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159020-59-4
Molekylær formel C7H5BF4O2
Molekylvægt (g/mol) 207.92
MDL nummer MFCD06657735
InChI nøgle WEMCWZGCSRGJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene boronic acid, 5-fluoro-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2783192
IUPAC navn [3-fluor-5-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 178.0°C to 180.0°C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 207.92
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Fluoro-5-trifluoromethylphenyl)boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.