Få mere at vide
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387009
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387009 1 g 1g
11397009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26850.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 195447-79-1
Molekylær formel C9H6F4O2
Molekylvægt (g/mol) 222.139
MDL nummer MFCD00061188
InChI nøgle LQIBHDUPSIQRPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic acid, fluorotrifluoromethylphenylaceticacid6, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylacetic acid, 2-5-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem8436
PubChem CID 2759172
IUPAC navn 2-[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 109°C to 112°C
Mængde 1 g
Formel vægt 222.14
Procent renhed 97%