Få mere at vide
3-fluor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
| CAS | 302912-19-2 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C8H3F4NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl |
| InChI nøgle | WGSXKYXKAARAKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=C(C=C(C=C1N=C=O)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-fluor-3-isocyanato-5-(trifluormethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.112 |
| Vis mere |