Få mere at vide
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11458837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458837 1 g 1g
11468837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11458837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19964.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149793-69-1
Molekylær formel C8H3F4N
Molekylvægt (g/mol) 189.113
MDL nummer MFCD00061282
InChI nøgle AYNUKEDZAYOEGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-fluoro-5 trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, pubchem2620
PubChem CID 519037
IUPAC navn 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Tæthed 1.35
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.445
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 7703957
Formel vægt 189.11
Procent renhed 97%