Få mere at vide
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11965011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11965011 5 g 5g
11955011 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 161622-05-5
Molekylær formel C8H3F4O2
Molekylvægt (g/mol) 207.10
MDL nummer MFCD00061293
InChI nøgle NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, maybridge4_001933, acmc-1bwlq, intermediates-zcf02214, ksc496a7r, rarechem al bo 0634, buttpark 32\01-71
PubChem CID 519222
IUPAC navn 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMIL [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 105.0°C to 106.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 208.11
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.