Få mere at vide
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498427 5 g 5g
11488427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18516.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161622-05-5
Molekylær formel C8H3F4O2
Molekylvægt (g/mol) 207.10
MDL nummer MFCD00061293
InChI nøgle NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, maybridge4_001933, acmc-1bwlq, intermediates-zcf02214, ksc496a7r, rarechem al bo 0634, buttpark 32\01-71
PubChem CID 519222
IUPAC navn 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMIL [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 103°C to 105°C
Mængde 5 g
Formel vægt 208.11
Procent renhed 98%