Få mere at vide
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 103°C to 105°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 208.11 |
| Procent renhed | 98% |