Få mere at vide
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487595
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487595 250 mg 250mg
11312479 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26612.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886499-99-6
Molekylær formel C7H3ClF4O2S
Molekylvægt (g/mol) 262.603
MDL nummer MFCD06660226
InChI nøgle LANWEGQCPRKLAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylsulphonyl chloride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl sulfone, 3-chlorosulfonyl-5-fluorobenzotrifluoride, 3-chlorosulphonyl-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 17750797
IUPAC navn 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Brydningsindeks 1.4715
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 262.61
Procent renhed 97%