Få mere at vide
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497297
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497297 1 g 1g
15428905 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34364.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86256-47-5
Molekylær formel C8H6F4O2
Molekylvægt (g/mol) 210.128
MDL nummer MFCD18783225
InChI nøgle WJTUZFGGSZDUKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzyl alcohol, 3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanol
PubChem CID 15582619
IUPAC navn [3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
SMIL C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Mængde 1 g
Formel vægt 210.13
Procent renhed 97%