Få mere at vide
3-Fluor-5-(pentafluorothio)anilin, 97%
Artikelnummer. 15466537
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466537 250 mg 250mg
15456537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15466537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33680.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1240256-99-8 | C6H5F6NS | 237,163 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1240256-99-8
Molekylær formel C6H5F6NS
Molekylvægt (g/mol) 237.163
MDL nummer MFCD16652430
InChI nøgle RFXWDLYDFAZNLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-pentafluorosulfur aniline, 3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 3-fluoro-5-pentafluorothio aniline
PubChem CID 66523473
IUPAC navn 3-fluor-5-(pentafluor-$1^{6}-sulfanyl)anilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)S(F)(F)(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. (0,26g/L) (25 °C),
Formel vægt 237.16
Procent renhed 97%