Få mere at vide
3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11451280
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451280 1 g 1g
15423457 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451280 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26363.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518070-22-9
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD03094318
InChI nøgle GDUUQFGFHKTVEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-methylphenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid, 3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid
PubChem CID 2778454
IUPAC navn 2-(3-fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid
Smeltepunkt 71°C to 75°C
Mængde 1 g
Formel vægt 168.17
Procent renhed 97%