Få mere at vide
3-Fluoro-5-methylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421410
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421410 1 g 1g
11431410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11421410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26436.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216976-30-6
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.141
MDL nummer MFCD03094312
InChI nøgle GKUQCZSZQBEHCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl benzonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzenecarbonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzonitrile, pubchem8336, acmc-20a0ds, ksc497i6f, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl-9ci
PubChem CID 2778446
IUPAC navn 3-fluoro-5-methylbenzonitrile
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 135.14
Procent renhed 97%