Få mere at vide
3-fluor-5-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452109
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452109 1 g 1g
15472109 250 mg 250mg
15462109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64770.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 757950-13-3 | C5H3FIN | 222.989 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 757950-13-3
Molekylær formel C5H3FIN
Molekylvægt (g/mol) 222.989
MDL nummer MFCD08457780
InChI nøgle MMJSSIRVEYQWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-iodo-pyridine, pyridine, 3-fluoro-5-iodo, 3-fluoro-5-iodo-pyridin, pyridine,3-fluoro-5-iodo, 3-fluoranyl-5-iodanyl-pyridine, 3-iodo-5-fluoropyridine, 5-fluoro-3-iodopyridine
PubChem CID 18454778
IUPAC navn 3-fluor-5-iodpyridin
SMIL C1=C(C=NC=C1I)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-iodopyridine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 11107918
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 222.99
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof