CAS RN 757950-13-3
IUPAC Navn:
3-fluoro-5-iodopyridine
Synonymer:
3-fluoro-5-iodopyridine
Molekylvægt (g/mol):
222.99
Molekylformel:
C5H3FIN
InChi Key:
MMJSSIRVEYQWMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC(I)=CN=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-fluor-5-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 757950-13-3 Molekylær formel: C5H3FIN Molekylvægt (g/mol): 222.989 MDL nummer: MFCD08457780 InChI nøgle: MMJSSIRVEYQWMU-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-fluoro-5-iodo-pyridine,pyridine, 3-fluoro-5-iodo,3-fluoro-5-iodo-pyridin,pyridine,3-fluoro-5-iodo,3-fluoranyl-5-iodanyl-pyridine,3-iodo-5-fluoropyridine,5-fluoro-3-iodopyridine PubChem CID: 18454778 IUPAC navn: 3-fluor-5-iodpyridin SMIL: C1=C(C=NC=C1I)F