Få mere at vide
3-Fluoro-5-iodoaniline, 96%
Artikelnummer. 15447407
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447407 1 g 1g
15467407 250 mg 250mg
15457407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34457.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 660-49-1 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 660-49-1
Molekylær formel C6H5FIN
Molekylvægt (g/mol) 237.016
MDL nummer MFCD04116466
InChI nøgle HTEPMXLKKDKDAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-3-iodoaniline, 3-fluoro-5-iodo-phenylamine, pubchem4458, 3-fluoro-5-iodo aniline, 3-fluoro-5-iodophenylamine, 5-fluoro-3-iodophenylamine, benzenamine,3-fluoro-5-iodo, benzenamine, 3-fluoro-5-iodo
PubChem CID 2758986
IUPAC navn 3-fluor-5-iodanilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)I)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-iodoaniline
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 237.02
Procent renhed 96%