Få mere at vide
3-Fluor-4-(trifluoromethyl)benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14) |
| Formel vægt | 208.0147 |