Få mere at vide
3-Fluor-4-(trifluoromethyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30405760
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405760 500 mg
30390152 250 mg
30405947 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF598468500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115754-21-7
Molekylær formel C8H4F4O2
Molekylvægt (g/mol) 208.11
SMIL OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Formel vægt 208.0147