Få mere at vide
3-fluor-4-(trifluormethyl)benzenboronsyre pinacol ester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487866
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487866 1 g 1g
15497866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62811.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 445303-67-3 | Molekylformel: C13H15BF4O2 | Molekylvægt: 290,065 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445303-67-3
Molekylær formel C13H15BF4O2
Molekylvægt (g/mol) 290.065
MDL nummer MFCD09878544
InChI nøgle FPCSARGPMNDYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane
PubChem CID 46739054
IUPAC navn 2-[3-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 290.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof