Få mere at vide
3-Fluor-4-(trifluoromethyl)anilin, 97%
Artikelnummer. 11415867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415867 5 g 5g
11405867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11415867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24411.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 69411-68-3 | C7H5F4N | 179,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69411-68-3
Molekylær formel C7H5F4N
Molekylvægt (g/mol) 179.12
MDL nummer MFCD00190120
InChI nøgle CRRVZRDISHOQQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2-fluoro-4-amino benzotrifluoride, benzenamine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem1631, 4-amino,2-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-aniline
PubChem CID 2735914
IUPAC navn 3-fluor-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL NC1=CC=C(C(F)=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 179.12
Procent renhed 97%