Få mere at vide
3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11936431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11936431 1 g 1g
11946431 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442170010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40273-47-0 | C6H4FNO | 125.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40273-47-0
Molekylær formel C6H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 125.10
MDL nummer MFCD06410686
InChI nøgle KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroisonicotinaldehyde, 3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde, 3-fluoro-4-formylpyridine, 3-fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 3-fluoro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, brettphospd, pubchem5137, acmc-20a1qb
PubChem CID 2763003
IUPAC navn 3-fluorpyridin-4-carbaldehyd
SMIL FC1=C(C=O)C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
Tæthed 1.2550g/mL
Kogepunkt 70.0°C (25.0 Torr)
Flammepunkt 67°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.255
Formel vægt 125.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.