Få mere at vide
3-Fluoro-4-nitrotoluen, 99%
Artikelnummer. 11499802
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499802 5 g 5g
11409812 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499802 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10840.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 446-34-4 | C7H6FNO2 | 155,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-34-4
Molekylær formel C7H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 155.13
MDL nummer MFCD00007053
InChI nøgle WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrotoluene, benzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro, 2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzene, 3-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzol, pubchem1595, 3-fluoro4-nitrotoluene, acmc-1alaq, 3-fluoro-4-nitro toluene
PubChem CID 67966
IUPAC navn 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-nitrotoluene
Smeltepunkt 51 °C til 55 °C
Tæthed 1.438
Kogepunkt 97 °C til 98 °C (3 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2502584
Formel vægt 155.13
Procent renhed 99%