Få mere at vide
3-fluor-4-nitrobenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366599 5 g 5g
11356599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26193.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131858-37-2 | C7H5BrFNO2 | 234.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131858-37-2
Molekylær formel C7H5BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 234.02
MDL nummer MFCD03094237
InChI nøgle ZOZJSWIXPIVMRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrobenzyl bromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitrobenzene, 4-bromomethyl-2-fluoronitrobenzene, benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro, intermediates-zcf02012, acmc-1c6h7, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro-benzene, benzene,4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro, 4-bromomethyl-2-fluoranyl-1-nitro-benzene
PubChem CID 2774661
IUPAC navn 4-(brommethyl)-2-fluor-1-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Smeltepunkt 46°C to 48°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 234.02
Procent renhed 97%