Få mere at vide
3-fluor-4-(n-morpholinomethyl)phenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316814
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316814 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10316814 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00064DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(N-morpholinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 1073354-74-1
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C17H25BFNO3
MDL nummer MFCD09027076
Mængde 1 g
Synonym 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzene boronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl morpholine
InChI nøgle QINFDPZSZHPUSC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(CN2CCOCC2)C=C1
IUPAC navn 4-[[2-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholin
Molekylvægt (g/mol) 321.20
PubChem CID 43811063
Formel vægt 321.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.