Få mere at vide
3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11470328
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470328 25 g 25g
11450328 1 g 1g
11460328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24512.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 168267-99-0 | C7H8BFO2 | 153.947 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168267-99-0
Molekylær formel C7H8BFO2
Molekylvægt (g/mol) 153.947
MDL nummer MFCD02683115
InChI nøgle WPVBHUUZDFUIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl boronic acid, 3-fluoro-p-tolylboronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl-boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl, pubchem5124, 3-fluoro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209dxx, ksc173s0n
PubChem CID 2782674
IUPAC navn (3-fluor-4-methylphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 234°C
Mængde 25 g
Beilstein 8544594
Formel vægt 153.95
Procent renhed 98%