Få mere at vide
3-fluor-4-methoxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471879
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471879 5 g 5g
15481879 250 mg 250mg
15461879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64603.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1060805-03-9 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1060805-03-9
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.118
MDL nummer MFCD13185605
InChI nøgle XYTUUTJNWFECNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-fluoro-4-methoxy, abbypharma ap-14-5665
PubChem CID 57336639
IUPAC navn 3-fluor-4-methoxypyridin
SMIL COC1=C(C=NC=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-methoxypyridine
Mængde 5 g
Beilstein 19561531
Formel vægt 127.12
Procent renhed 98%