Få mere at vide
3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 15419865
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419865 5 g 5g
15429865 250 mg 250mg
15409865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52510.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 505083-04-5 | C8H8BFO4 | 197.956 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505083-04-5
Molekylær formel C8H8BFO4
Molekylvægt (g/mol) 197.956
MDL nummer MFCD04115665
InChI nøgle YZYGXFXSMDUXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, methyl 4-borono-2-fluorobenzoate, 4-methoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid, pubchem17771, 3-fluoro-4-methoxycarboxyphenylboronicacid, acmc-1atlt, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 2782818
IUPAC navn (3-fluor-4-methoxycarbonylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 180°C to 184°C
Mængde 5 g
Formel vægt 197.96
Procent renhed 97%