Få mere at vide
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312469
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312469 10 g 10g
11302469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26607.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 123652-95-9 | Molecular Formula: C8H10FNO | Molecular Weight: 155.172 g/mol
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine is used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Air sensitive. Store in a cool place. Incompatible with oxidizing agents, bases, acids and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123652-95-9
Molekylær formel C8H10FNO
Molekylvægt (g/mol) 155.172
MDL nummer MFCD04116360
InChI nøgle AZHAJNNLBSKSOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, 3-fluoro-4-methoxybenzylamine, 2-fluoro-4-aminomethyl anisole, 3-fluoro-4-methoxybenzyl amine, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, acmc-20an3s, 3-fluoro-4-methoxybenzenemethaneamine, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine,3-fluoro-4-methoxy
PubChem CID 14392588
IUPAC navn (3-fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CN)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Brydningsindeks 1.528
Mængde 10 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air sensitive; May form a precipitate
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 155.17
Procent renhed 97%