Få mere at vide
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride, 98%
Artikelnummer. 15464377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464377 1 g 1g
15474377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31756.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 351-52-0 | C8H8ClFO | 174.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351-52-0
Molekylær formel C8H8ClFO
Molekylvægt (g/mol) 174.60
MDL nummer MFCD04973773
InChI nøgle DDAXEANMRGIVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxybenzyl chloride, 4-chloromethyl-2-fluoro-1-methoxybenzene, 3-fluoro-4-methoxybenzylchloride, benzene,4-chloromethyl-2-fluoro-1-methoxy, benzene, 4-chloromethyl-2-fluoro-1-methoxy, 4-chloromethyl-2-fluorophenyl methyl ether, 4-chloromethyl-2-fluoro-1-methoxy-benzene, 3-fluor-4-methoxy-benzylchlorid, 4-chloromethyl-2-fluoroanisole, 3-fluoro-4-methoxy benzyl chloride
PubChem CID 2060903
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-2-fluor-1-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(CCl)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Smeltepunkt 35°C to 39°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 174.6
Procent renhed 98%