Få mere at vide
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide, 98%
Artikelnummer. 15403397
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403397 250 mg 250mg
11362099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26116.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 331-61-3 | C8H8BrFO | 219.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331-61-3
Molekylær formel C8H8BrFO
Molekylvægt (g/mol) 219.05
MDL nummer MFCD00671768
InChI nøgle KLWYYWVSFYRPLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methoxybenzene, 3-fluoro-4-methoxybenzylbromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methoxy-benzene, benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methoxy, pubchem4923, acmc-1ckmo, 4-bromomethyl-2-fluoroanisole
PubChem CID 2774553
IUPAC navn 4-(brommethyl)-2-fluor-1-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(CBr)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Smeltepunkt 44°C to 46°C
Lugt Pungent
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Formel vægt 219.05
Procent renhed 98%