Få mere at vide
3-Fluor-4-methoxyanilin, 98+%
Artikelnummer. 11448527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448527 5 g 5g
11438527 1 g 1g
11379489 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11448527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18606.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 366-99-4 | C7H8FNO | 141,145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 366-99-4
Molekylær formel C7H8FNO
Molekylvægt (g/mol) 141.145
MDL nummer MFCD00075040
InChI nøgle LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-anisidine, 4-amino-2-fluoroanisole, 3-fluoro-p-anisidine, 3-fluoro-4-methoxy-phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy-aniline, 3-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-aminoanisole, 3-fluoro-4-methoxy-anilin, 3-fluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 581110
IUPAC navn 3-fluor-4-methoxyanilin
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-methoxyaniline
Smeltepunkt 80 °C til 84 °C
Kogepunkt 135 °C (18 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2717083
Formel vægt 141.15
Procent renhed ≥98%