Få mere at vide
3'-fluor-4'-methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453208
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453208 5 g 5g
11443208 1 g 1g
11463208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18972.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 455-91-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-91-4
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD00026219
InChI nøgle LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 3-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3'-fluoro-4-methoxyacetophenone, acetophenone, 3'-fluoro-4'-methoxy, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl ethanone
PubChem CID 96828
IUPAC navn 1-(3-fluor-4-methoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Kogepunkt 147°C to 148°C (20 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2084062
Formel vægt 168.17
Procent renhed 99%