Få mere at vide
3-Fluoro-4-iodoaniline, 98%
Artikelnummer. 15447968
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447968 1 g 1g
15467968 250 mg 250mg
15457968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61427.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 656-66-6 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
3-Fluoro-4-iodoanilin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Fluoro-4-iodoanilin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (228,3
mg/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 656-66-6
Molekylær formel C6H5FIN
Molekylvægt (g/mol) 237.016
MDL nummer MFCD07774187
InChI nøgle KUVVJHBHRIXJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-iodophenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodo-aniline, zlchem 541, pubchem1534, 4-iodo 3-fluoro aniline, acmc-1b9hq, 3-fluoro-4-iodo-phenylamine, buttpark 120\07-56
PubChem CID 15475546
IUPAC navn 3-fluor-4-iodanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-iodoaniline
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (228.3mg/L at 25°C).
Formel vægt 237.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof