Få mere at vide
3-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11374246
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374246 5 g 5g
11364246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19325.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 405-05-0 | C7H5FO2 | 140,113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405-05-0
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.113
MDL nummer MFCD00016626
InChI nøgle QSBHJTCAPWOIIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-3-fluorobenzaldehyde, pubchem1443, acmc-1acq8, ksc497m8t, 3-fluoro-4 hydroxybenzaldehyde, 4-hydroxy-3-fluoro-benzaldehyde, #, 3-fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 587250
IUPAC navn 3-fluor-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 121 °C til 124 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3234259
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 140.11
Procent renhed 98%