Få mere at vide
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11966151 5 g 5g
11956151 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Identificatori chimici
CAS 248270-25-9
Molekylær formel C7H6BFO3
Molekylvægt (g/mol) 167.93
InChI nøgle NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 2778654
IUPAC navn (3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 167.93
Procent renhed 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.