Få mere at vide
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11956151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956151 1 g 1g
11966151 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445600010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 248270-25-9
Molekylær formel C7H6BFO3
Molekylvægt (g/mol) 167.93
InChI nøgle NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 2778654
IUPAC navn (3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 167.93
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /