Få mere at vide
3-fluor-4-formylbenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419079
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419079 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15419079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17851.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 248270-25-9 | C7H6BFO3 | 167,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
CAS 248270-25-9
Smeltepunkt ∼240 °C
Molekylær formel C7H6BFO3
MDL nummer MFCD02093051
Mængde 1 g
Synonym 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
InChI nøgle NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
IUPAC navn (3-fluor-4-formylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 167.93
PubChem CID 2778654
Formel vægt 167.93
Procent renhed 98%